Isoamylalkohol (Isomerengemisch) ≥98%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

Synonyme: Amylalkohol

9032-01EA 140 EUR
9032-01
Isoamylalkohol (Isomerengemisch) ≥98%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Isoamylalkohol (Isomerengemisch)
Formel: C₅H₁₂O
Molecular Weight: 88,15 g/mol
Siedepunkt: 137,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –79 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002977
CAS-Nummer: 30899-19-5
EINECS: 200-752-1
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,07195

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥ 98 %
Assay (C₅H₁₁OH) (by GC)(total isomers) ≥98 %
n-Amyl Alcohol (by GC), For Information Only ≤ 0.01 %
iso-Amyl Alcohol (by GC), For Information Only ≤ 0.3 %
Color (APHA) ≤15
Acidity (as CH₃COOH) ≤0.01 %
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.3 %
Residue after Evaporation ≤0.0050 %
Density (g/mL) at 20°C 0.812 - 0.819
Aldehydes Passes Test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR