Chlortriethylsilan, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Triethylchlorsilan, Triethylsilylchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

90383-50ML
90383-50MLEA 328 EUR
90383-50ML
Chlortriethylsilan, Supelco®
Chlortriethylsilan
Formel: C₆H₁₅ClSi
Molecular Weight: 150,72 g/mol
Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000507
CAS-Nummer: 994-30-9
EINECS: 213-615-6
UN: 2986
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=938bf0b57529fbc9ec3a716c7838f22a77d5d6dd&vid=b7253da4c5195d9643c26e4b39f170c125c619b2&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR