tert-Butylmethylether ≥99,0%, ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Verpackt unter Schutzgas
9043-02EA
235.71
EUR
9043-02
tert-Butylmethylether ≥99,0%, ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
tert-Butylmethylether
Formel:
(CH₃)₃COCH₃ Siedepunkt: 55,2 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –108,6 °C Dichte: 0,7405 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –28 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008812 CAS-Nummer: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN: 2398 ADR: 3,II Merck Index: 13,06059 |
|
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Trace Organic Residues - FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) | ≤10 |
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) | ≤10 |
Assay ((CH₃)₃COCH₃) (by GC, corrected for water) | ≥99.0 % |
Residue after Evaporation | ≤2.0 ppm |
Peroxide (as H₂O₂) | ≤1 ppm |
Water (H₂O)(by coulometry) | ≤0.05 % |
MEETS SPECIFICATIONS WITHIN THE EXPIRATION PERIOD |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...