Methanol, wasserfrei ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER ANALYZED® ACS für die Karl Fischer Titration, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
9049-02EA 162.82 EUR
9049-02
Methanol, wasserfrei ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER ANALYZED® ACS für die Karl Fischer Titration, J.T.Baker®
Methanol
Karl Fischer reagent for moisture titration. Lot analysis on label.
Formel: CH₃OH
Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements = 99.8 %
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
ACS - Assay (CH₃OH) (by GC, corrected for water) ≥99.8 %
ACS - Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
ACS - Substances Reducing Permanganate Passes Test
ACS - Solubility in H₂O Passes Test
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Water (H₂O) ≤0.007 %
ACS - Residue after Evaporation ≤0.001 %
Carbonyl Compounds - Acetaldehyde ≤0.001 %
Carbonyl Compounds - Acetone ≤0.001 %
Carbonyl Compounds - Formaldehyde ≤0.001 %
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.3
Titrable Base (µeq/g) ≤0.2