Flash-Chromatographiesystem, SPOT™ II Ultimate
Lieferant: INTERCHIM
FK1880
905-0381EA 46860 EUR
905-0381
Flash-Chromatographiesystem, SPOT™ II Ultimate
Chromatographiesysteme Flash-Chromatographiesysteme
Vollautomatische Lösung zur schnellen und zuverlässigen Aufreinigung z.B. von Zwischen- und Endprodukten im Milligramm- bis Grammbereich in Syntheselabors. Der Automatisierungsgrad gewährleistet maximale Effizienz und Leistung im Interesse schnellstmöglicher Aufreinigungsergebnisse.
  • Manuelle Injektion über 4-Wege-Ventil
  • Systemkontrolle erfolgt über die benutzerfreundlicher Armen Glider Flash Software
  • Steuerung der verschiedenen Komponenten über Touchscreen (12") oder herkömmlichem PC (optional)
  • Verschiedene Anschlussmöglichkeiten für die Datenübertragung inkl. USB
System SPOT™ II Ultimate für zwei Wellenlängen bei quarternärer Lösungsmittelauswahl bis 250 ml/min
Die Konfiguration des Systems ermöglicht quarternäre Gradienten mit einer Flussrate von 250 ml/min und einem maximalen Rückdruck von 35 bar.
Spektralphotometer mit dualer Wellenlängenmessung (Wellenlängenbereich 200 - 600 nm) und Hochdruckmesszelle
Fraktionssammler mit maximal 3 Racks für 192 Fraktionsgläser (Außen-Ø 18 mm). Verschiedene Fraktionsgläsergrößen erhältlich (optional), unbegrenzte Sammelzyklen. Schaltventil mit Position Abfall/Sammlung.
Nicht bei Avantor Int. in Dänemark erhältich.