Benzylalkohol 99,5, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Achtung
|
Synonyme:
Phenylcarbinol, (Hydroxymethyl)benzol, Phenylmethanol
9050-01EA
125.49
EUR
9050-01
Benzylalkohol 99,5, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Benzylalkohol
Formel:
C₆H₅CH₂OH Molecular Weight: 108.14 g/mol Siedepunkt: 205 Schmelzpunkt: –15.3 °C Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 101 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004599 CAS-Nummer: 100-51-6 EINECS: 202-859-9 Merck Index: 13,01126 |
|
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Assay (C₆H₅CH₂OH) (by GC, corrected for water) | ≥99.5 % |
Color (APHA) | ≤10 |
Residue after Ignition | ≤0.005 % |
Solubility in H₂O | Passes Test |
Chlorinated Compounds (as Cl) | Passes Test |
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) | ≤0.05 % |