Software, OpenLab CDS
Lieferant: VWR Collection
906-0103EA 5420 EUR
906-0103 906-0104 906-0105 906-0106 906-0107 906-0108 906-0109 906-0110 906-0111 906-0112 906-0113 906-0114 906-0115 906-0119 SCSOK4626BA SCSOK4630BA
Software, OpenLab CDS
Software Chromatography Software
Agilent OpenLab CDS ist die neueste Generation der Chromatographie Daten Systeme, entwickelt für einfachste Handhabung und hohe Produktivität. OpenLab CDS bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Anlagensteuerung und Datenerfassung speziell für Hitachi HPLC Geräte und Aminosäure-Analysatoren. Zusätzlich wird ein eine große Anzahl an Geräten anderer Hersteller unterstützt, wie z.B. Agilent LC, GC und LC/MS Systeme. Es spielt keine Rolle ob Sie ein einzelnes Gerät oder ein großes Netzwerk analytischer Geräte steuern möchten; OpenLab CDS wächst mit Ihren Ansprüchen.
  • Direkte Ansteuerung der
More Product Information