Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, 3,3′,5,5′-Tetrabrombisphenol A
Lieferant: Merck
90758-100MG
90758-100MGEA
227
EUR
90758-100MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, 3,3′,5,5′-Tetrabrombisphenol A
Standards
Organische Standards
- GHS-Signal: GHS09
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P273 - P391 - P501