Software für die HPLC-Methodenentwicklung, ChromSwordAuto® 5 und ChromSwordAuto® 5 Hitachi Edition
Lieferant: COLLECTION PREFIX HPLC
908-0062 908-0063 908-0064 908-0065 908-0066 908-0080 908-0081 908-0082 908-0083 908-0084 908-0085 908-0086 908-0087 908-0088 908-0090 908-0091 908-0092 908-0093 908-0094 908-0095 908-0096 908-0097
908-0062EA 15540 EUR
908-0062 908-0063 908-0064 908-0065 908-0066 908-0080 908-0081 908-0082 908-0083 908-0084 908-0085 908-0086 908-0087 908-0088 908-0090 908-0091 908-0092 908-0093 908-0094 908-0095 908-0096 908-0097
Software für die HPLC-Methodenentwicklung, ChromSwordAuto® 5 und ChromSwordAuto® 5 Hitachi Edition
Software Chromatography Software
ChromSwordAuto® 5: Kommuniziert direkt mit dem HPLC-Instrument, um eine vollautomatische HPLC- oder UHPLC-Methodenentwicklungsstation zu erstellen. Die einzigartige ChromSword Auto® Software kann innerhalb weniger Stunden HPLC-Methoden vollautomatisch entwickeln und optimieren. Bereits verwendete Methoden können ebenfalls optimiert werden, wodurch die Analysedauer beträchtlich reduziert wird. Sie müssen lediglich die Probe in den Autosampler einsetzen, einige Parameter eingeben und den Vorgang starten. ChromSword Auto® prognostiziert anschließend Methodenbedingungen und steuert dasMore Product Information