Isopropylacetat, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
90871-5ML-F
90871-10ML-F
90871-5ML-FEA
178
EUR
90871-5ML-F
90871-10ML-F
Isopropylacetat, Supelco®
Isopropylacetat
Formel:
C₅H₁₀O₂ Siedepunkt: 85 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –62 °C Dichte: 0,8732 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008877 CAS-Nummer: 108-21-4 EINECS: 203-561-1 UN: 1220 ADR: 3,II Merck Index: 13,05225 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...