Aceton, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

90872-10ML-F 90872-5ML-F
90872-10ML-FEA 305 EUR
90872-10ML-F 90872-5ML-F
Aceton, Supelco®
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
Siedepunkt: 56,2 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ffd63f2c762ab27d09700d680bfa3a594ad0786&vid=8e311364262fce69c25e7ed63a9c0b8106150cd7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR