Amylacetat Gemisch aus Isomeren, gereinigt, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

Synonyme: Essigsäureamylester, Essigsäurepentylester, Pentylacetat

9094-03EA 0 EUR
9094-03
Amylacetat Gemisch aus Isomeren, gereinigt, J.T.Baker®
Amylacetat
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 149 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –71 °C
Dichte: 0,876 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 23 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009500
CAS-Nummer: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Identification (by IR) Passes Test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR