Natriumazid, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriumtriazid
9099.0100EA
71.78
EUR
9099.0100
Natriumazid, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Natriumazid
Formel:
NaN₃ Molecular Weight: 65,01 g/mol Schmelzpunkt: 275 °C Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003536 CAS-Nummer: 26628-22-8 EINECS: 247-852-1 UN: 1687 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,08653 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | min. 99 % |
Alkalinity | max. 0.1 % |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Insoluble Matter | max. 0.05 % |
Loss on Drying | max. 0.1 % |