Zimmermann-Reinhardt-Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
9110.1000EA
73.3
EUR
9110.1000
Zimmermann-Reinhardt-Lösung
Zimmermann-Reinhardt-Lösung
Molecular Weight:
223,06 g/mol |
UN:
3264 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität | Entspricht |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...