Kaliumcarbonat, wasserfrei ≥99% zur Synthese
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
91239.320EA 103 EUR
91239.320
Kaliumcarbonat, wasserfrei ≥99% zur Synthese
Kaliumcarbonat
Formel: K₂CO₃
Schmelzpunkt: 891 °C
Dichte: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011382
CAS-Nummer: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702