2-Methyl-2-Butanol ≥99%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Amylenhydrat, tert-Pentylalkohol, tert-Amylalkohol, tert-Pentanol

91242.320EA 163 EUR
91242.320
2-Methyl-2-Butanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
2-Methyl-2-Butanol
Formel: C₅H₁₂O
Molecular Weight: 88,15 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –8,4 °C
Dichte: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004478
CAS-Nummer: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
UN: 1105
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07218

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt Min. 99 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR