Sudanrot G, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-[(2-Methoxyphenyl)azo]-2-naphthol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
91282-25MG
91282-25MGEA 149 EUR
91282-25MG
Sudanrot G, Supelco®
Sudanrot G
Formel: C₁₇H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 278,31 g/mol
Schmelzpunkt: 225 °C
MDL: MFCD00046377
CAS-Nummer: 1229-55-6
EINECS: 214-968-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cf2ade38b7a23099ba463ee5b23fac13606ff36&vid=53a72f08ebd2309ca730389c0bf0cce2708f9232&prid=web&clid=SAPDAM