Kaliumpermanganat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.02 mol (0.1N) in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Permanganic acid potassium salt

Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung

91352.600EA 56.2 EUR
91352.600
Kaliumpermanganat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.02 mol (0.1N) in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Molecular Weight: 158,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Molarity 0.0199 - 0.0201 mol/l (20°C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR