Kaliumpermanganat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.002 mol (0.01N) in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Permanganic acid potassium salt
Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
91353.600EA 56.2 EUR
91353.600
Kaliumpermanganat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.002 mol (0.01N) in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Molecular Weight: 158,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Molarity 0.00199 - 0.00201 mol/l (20°C)