Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Iprovalicarb
Lieferant: Merck
91451-50MG
91451-50MGEA 86 EUR
91451-50MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Iprovalicarb
Standards Organische Standards
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P201 - P202 - P280 - P308 + P313 - P405 - P501