tri-Natriumcitrat-Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
915-50ML
915-50MLEA
105
EUR
915-50ML
tri-Natriumcitrat-Lösung, Sigma-Aldrich®
tri-Natriumcitrat
Used as a kit component for the 91A and 91C procedures for Esterase.
Formel:
C₆H₅Na₃O₇ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00012462 CAS-Nummer: 68-04-2 |
![]() |