Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Isazophos
Lieferant: Merck
91607-100MG
91607-100MGEA 128 EUR
91607-100MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Isazophos
Standards Organische Standards
Es ist zur Verwendung als zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) für die Kalibrierung in der Chromatographie und anderen Analysetechniken vorgesehen. Isazophos-CRM kann auch wie folgt verwendet werden:
  • Entwicklung eines GC/MS-Verfahrens unter Verwendung einer ausgewählten Ionenüberwachung (SIM) zur Quantifizierung von Isazophos in Leber, Nieren, Muskeln und Fett von Rindern zu verschiedenen Zeitpunkten nach der Exposition
  • Entwicklung einer Methode mit mehreren Rückständen zur Quantifizierung von 19 Metaboliten von Organophosphor-Pestiziden, synthetischen Pyrethroiden, ausgewählten Herbiziden und DEET (NN-Diethyl-m-toluamid) in menschlichem Urin mittels LC-MS
  • Bestimmung der Wirksamkeit von Isazophos gegen Engerlinge des Japankäfers (Popillia japonica Newman) mittels zweier Untergrundplatzierungstechnologien, Hochdruck-Flüssigkeitseinspritzung (HPLI) und eines angepassten Übersaatgeräts (OS), das auf Golfplatz-Roughs angewendet wird
Bitte beachten P262 - P273 - P280 - P302 + P352 + P310 - P304 + P340 + P310 - P314