Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Isocarbamid
Lieferant: Merck
91676-50MG
91676-50MGEA
91.3
EUR
91676-50MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Isocarbamid
Standards
Organische Standards
Das zertifizierte Referenzmaterial (CRM) ist zur Verwendung als Kalibriermittel für Chromatographie und andere Analyseverfahren vorgesehen. Isocarbamid-CRM kann auch wie unten angegeben verwendet werden:
- Analyse von 250 Pestizidrückständen in 6 Arten unverarbeiteter Lebensmittelprodukte von Bauernhöfen in Polen mittels modifiziertem QuEChERS in Kombination mit Hochleistungsflüssigchromatographie und Tandem-Massenspektrometrie (HPLC-MS/MS)
- Schnelle Bestimmung von 166 Pestizidrückständen in Obst- und Gemüseproben bei niedrigen Konzentrationen von Teilen pro Milliarde (ppb) mittels Ultrahochleistungsflüssigchromatographie und Elektrospray-Ionisation-Quadrupol-Orbitrap-Massenspektrometrie mit hoher Auflösung (UHPLC/ESI Q-Orbitrap) und QuEChERS zur Probenextraktion
- Entwicklung und Validierung einer Methode zum Screening von 138 Pestizidrückständen in Obst- und Gemüse-basierter Säuglingsnahrung mittels Ultra-Performance-Flüssigkeitschromatographie-Elektrospray-Ionisation-Quadrupol-Flugzeitmassenspektrometrie (UPLC QqTOF)
- Mehrfachrückstandsbestimmung von 250 Pestizidrückständen in Proben verschiedener Teile von Äpfeln, Orangen, Grapefruits und Zitronen mittels eines modifizierten Verfahrens basierend auf der QuEChERS-Methode und Flüssigchromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS)-Analyse
- Entwicklung eines LC/Elektrospray-Ionisation (ESI)-MS/MS- und Ultra-HPLC (UHPLC)/Quadrupol (Qq)-Flugzeit (TOF)-MS-basierten Verfahrens zur Bestimmung von 141 Pestizidrückständen aus 6 Typen von losen Teeproben
- Gleichzeitige Schätzung von 148 Pestizidrückständen in Beerenfruchtproben mittels Flüssigchromatographie-Elektrospray-Ionisations-Tandem-Massenspektrometrie (LC/ESIMS/MS) und Ultrahochdruck-Flüssigchromatographie-Elektrospray-Ionisations-Quadrupol-Flugzeitmassenspektrometrie (UHPLC QqTOF MS)