Fast Blue BB base 15 mg/ml in Salzsäure 4M stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyme: 4'-Amino-2',5'-diethoxybenzanilide, N-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide, Azoic Diazo No. 20, Fast blue BB, C.I. 37175, Azoic diazo component 20 (base)
917-10ML
917-10MLEA 190 EUR
917-10ML
Fast Blue BB base 15 mg/ml in Salzsäure 4M stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Fast Blue BB base
Formel: C₁₇H₂₀N₂O₃
Molecular Weight: 300,36 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009091
CAS-Nummer: 120-00-3
ADR: 8,II
IVDLogo