n-Heptan ≥99,0% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

9177-68EA 343.49 EUR
9177-68
n-Heptan ≥99,0% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
n-Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Siedepunkt: 98,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –90,6 °C
Dichte: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-254 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 220 nm ≤0.10
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 210 nm ≤0.40
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤197
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission ≤0.2 ppb
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities ≤1.0 ppb
Assay (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Residue after Evaporation ≤2.0 ppm
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Water (by KF, coulometric) ≤0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR