2',4',6'-Trihydroxyacetophenon Monohydrat, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Acetylphloroglucinol monohydrate, THAP monohydrate, Phloroacetophenone monohydrate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

91928-1G 91928-5G
91928-1GEA 71.4 EUR
91928-1G 91928-5G
2',4',6'-Trihydroxyacetophenon Monohydrat, Supelco®
2',4',6'-Trihydroxyacetophenon Monohydrat
Formel: C₈H₈O₄·1H₂O
Siedepunkt: 394 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 216…218 °C
MDL: MFCD00149091
CAS-Nummer: 207-556-5
EINECS: 207-556-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7905c477f778a9e97c80264f1dcb6a0195bcaade&vid=e1467b622543b5e172d123adcfd62219a1f03745&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR