Kieselgel, TECHNICAL Drying_agent, with moisture indicator_blue gel
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
92120.0120EA 0 EUR
92120.0120 92120.9012
Kieselgel, TECHNICAL Drying_agent, with moisture indicator_blue gel
Silica gel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Schmelzpunkt: 1710
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Blue granules
Loss on drying (145°C) Max. 2 %
Absorption capacity (100% RH) Min. 30 %