Ethylmethylketon ≥99,5% (durch GC), BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Ethylmethylketon, MEK, EK 500 Additiv, Methyl-ethylketon, 2-Butanon, Methylethylketon, Ethyl-methylketon
Unter Stickstoff abgepackt
9214-03EA 305.8 EUR
9214-03
Ethylmethylketon ≥99,5% (durch GC), BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Ethylmethylketon
Formel: C₂H₅COCH₃
Siedepunkt: 79,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –86 °C
Dichte: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011648
CAS-Nummer: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-350 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 340 nm ≤0.07
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 335 nm ≤0.40
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤330
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission ≤0.5 ppb
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities ≤1.0 ppb
Assay (CH₃COCH₂CH₃) (by GC) ≥99.5 %
Residue after Evaporation ≤3.0 ppm
Water (by KF, volumetric) ≤0.03 %
Product Information (not specifications):
Windows of Infrared Transmittance (0.1-mm path,50-100% T) µm:
2.0-2.8; 2.9-3.2; 3.6-5.5; 9.4-9.8; 11.0-12.8; 13.5-15.0