N,N-Dimethylformamid ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), PHOTREX® für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Veränderungsmanagement-Kategorie = N
9222-01EA 153.17 EUR
9222-01
N,N-Dimethylformamid ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), PHOTREX® für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
N,N-Dimethylformamid
Formel: HCON(CH₃)₂
Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003284
CAS-Nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.8 %
Assay (HCON(CH₃)₂) (by GC, corrected for water) ≥ 99.8 %
Appearance Passes Test
Color (APHA) ≤ 15
Residue after Evaporation ≤ 0.0005 %
Titrable Acid (meq/g) ≤ 0.0005
Titrable Base (meq/g) ≤ 0.003
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤ 0.05 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.1 ppm
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 270 nm ≤ 1.00
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 275 nm ≤ 0.30
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 295 nm ≤ 0.10
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 310 nm ≤ 0.05
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 340 nm ≤ 0.01
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 400 nm ≤ 0.01
Product Information (not specifications):
Windows of Infrared Transmittance (0.1-mm path, 50-100% T), µm:
2.5 - 3.0; 3.8 - 5.1; 5.2 - 5.5; 10.3 - 11.4; 11.7 - 14.7
Boiling Point (typical)................. 153.0 °C.
Density (g/mL) at 25 °C (typical)........ 0.944