Diisopropylether ≥99,0% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

Synonyme: Isopropyl ether

Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 0,01 %

9243-22EA 341 EUR
9243-22
Diisopropylether ≥99,0% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Diisopropylether

Stabilized with approximately 0,01% hydroquinone. Lot analysis on label.

Formel: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Molecular Weight: 102,18 g/mol
Siedepunkt: 68,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –86 °C
Dichte: 0,726 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –28 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008880
CAS-Nummer: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
UN: 1159
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay ((CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂) (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Color (APHA) ≤25
Residue after Evaporation ≤0.0100 %
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0007
Peroxide (as C₆H₁₄O₂) ≤0.05 %
Stabilized with approximately 0.01% Butylated Hydroxytoluene

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR