Selenium reagent mixture zur Bestimmung von Stickstoff gem. Wieninger
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Wieninger's reagent
92504.290EA 117 EUR
92504.290
Selenium reagent mixture zur Bestimmung von Stickstoff gem. Wieninger
Selenium reagent mixture
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Na2SO4 (sodium sulfate) 97.00%
CuSO4 (copper sulfate) 1.50%
Se (selenium) 1.50%
Application test (total nitrogen) conforms