Oxalsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.05 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
92510.600EA
57.3
EUR
92510.600
Oxalsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.05 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Oxalsäure
This product is a ConvoL NORMADOSE® concentrate and contains exactly the amount of substance to prepare one liter of solution.
Formel:
HO₂CCO₂H·2H₂O Molecular Weight: 126,07 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149102 CAS-Nummer: 6153-56-6 UN: 3265 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Concentration (after dilution to 1000 ml) | c(C2H2O4) = 0.05 mol/l ± 0.2% (20°C) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...