Oxalsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.005 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
92511.600EA 32.1 EUR
92511.600
Oxalsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.005 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Oxalsäure
This product is a ConvoL NORMADOSE® concentrate and contains exactly the amount of substance to prepare one liter of solution.
Formel: HO₂CCO₂H·2H₂O
Molecular Weight: 126,07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149102
CAS-Nummer: 6153-56-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Concentration (after dilution to 1000 ml) c(C2H2O4) = 0.005 mol/l ± 2% (20°C)