Aceton ≥99,4% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Propanon, DMK, 2-Propanon, Dimethylketon
Verpackt unter Schutzgas
9254.1000EA
124
EUR
9254.1000
9254.2500
9254-03
Aceton ≥99,4% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
Aceton
BAKER ULTRA RESI-ANALYZED® Reagent—ultra high-purity solvents and salts developed for organic residue extraction/concentration procedures.
These solvents are fully characterised and lot controlled by ECD, FID, or other method-specific detectors. Advanced stabiliser systems are incorporated to ensure solvent stability and superior performance. Solvents are suitable for exacting EPA sample cleanup protocols.
Formel:
CH₃COCH₃ Siedepunkt: 56,2 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95,4 °C Dichte: 0,792 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: <–20 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008765 CAS-Nummer: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
|
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | Min. 99.4 % |
Assay ((CH₃)₂CO) (by GC, corrected for water) | ≥99.4 % |
Color (APHA) | ≤10 |
Residue after Evaporation | ≤1.0 ppm |
Substances Reducing Permanganate | Passes Test |
Titrable Acid (µeq/g) | ≤0.3 |
Titrable Base (µeq/g) | ≤0.6 |
Water (H₂O) | ≤0.5 % |
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) | ≤5 |
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) | ≤10 |
MEETS SPECIFICATIONS WITHIN THE EXPIRATION PERIOD |