Diethylether ≥99,0% stabilisiert, ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit Ethanol
Verpackt unter Schutzgas
9259-03EA 0 EUR
9259-03
Diethylether ≥99,0% stabilisiert, ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –123 °C
Dichte: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay ((C₂H₅)₂O) (by GC, exclusive of preservative, corrected for water) ≥99.0 %
Diethyl Ether Interferences - Suitability for U.S. EPA Method 8151A Passes Test
Color (APHA) ≤10 ppm
Residue after Evaporation ≤1.0 ppm
Peroxide (as H₂O₂) ≤5 ppm
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.2
Water (by KF, coulometric) ≤0.08 %
MEETS SPECIFICATIONS WITHIN THE EXPIRATION PERIOD