Zusätze für Trockennährböden
Lieferant: VWR Chemicals
602730ZLEA 161 EUR
602730ZL 968130NL 968290NL 928010NL 928020NL 928030NL 928090NL 928110OL 928140NL 928150NL 928170OL 928180NL 928190NL 928200NL 928230NL 928240OL 928250NL 928260NL 928280NL 928320NL 928330NL 928350NL 928360NL 928370NL 928380NL 928390NL 928300NL 928340NL 303570ZK 335032ZF 928460NL 928080NL 928240NL 355070ZF 928620NL 928860NL 84721.0002 928050NL 928510NL
Zusätze für Trockennährböden
Medien für die Mikrobiologie Additive und Supplemente für die Mikrobiologie
Diese Zusätze können mit mehreren Nährmedien verwendet werden, um vollständige Nährmedien nach Ihren speziellen Vorgaben vorzubereiten. Die meisten dieser Nahrungsergänzungsmittel sind gefriergetrocknet in Fläschchen erhältlich. Dies gewährleistet:
  • Beim Öffnen werden keine Aerosole von toxischen Mitteln freigesetzt
  • Standardvolumina erleichtern die Vorbereitung
  • Benutzerfreundliche Schraubverschlüsse
  • Kann bei Raumtemperatur aufbewahrt werden