VWR® Media Supplements for Dehydrated Culture Media
Lieferant: VWR Chemicals
602730ZLEA
161
EUR
602730ZL
968130NL
968290NL
928010NL
928020NL
928030NL
928090NL
928110OL
928140NL
928150NL
928170OL
928180NL
928190NL
928200NL
928230NL
928240OL
928250NL
928260NL
928280NL
928320NL
928330NL
928350NL
928360NL
928370NL
928380NL
928390NL
928300NL
928340NL
303570ZK
335032ZF
928460NL
928080NL
928240NL
355070ZF
928620NL
928860NL
84721.0002
928050NL
928510NL
VWR® Media Supplements for Dehydrated Culture Media
Medien für die Mikrobiologie
Additive und Supplemente für die Mikrobiologie
Diese Zusätze können mit mehreren Nährmedien verwendet werden, um vollständige Nährmedien nach Ihren speziellen Vorgaben vorzubereiten. Die meisten dieser Nahrungsergänzungsmittel sind gefriergetrocknet in Fläschchen erhältlich. Dies gewährleistet:
- Beim Öffnen werden keine Aerosole von toxischen Mitteln freigesetzt
- Standardvolumina erleichtern die Vorbereitung
- Benutzerfreundliche Schraubverschlüsse
- Kann bei Raumtemperatur aufbewahrt werden