Cyclohexan ≥99,5% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr


Unter Stickstoff abgepackt

9292-03EA 413.73 EUR
9292-03
Cyclohexan ≥99,5% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Cyclohexan
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-254 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 240 nm ≤0.08
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 230 nm ≤0.20
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 220 nm ≤0.30
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤205
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission ≤0.5 ppb
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities ≤1.0 ppb
Assay (C₆H₁₂) (by GC, corrected for water) ≥99.5 %
Residue after Evaporation ≤2.0 ppm
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Water (by KF, coulometric) ≤0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR