Ethanol 70% ≥70% (v/v)

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Ethyl alcohol

Filtriert über 0,2 µm-Filter

93003.1006EA 240 EUR
93003.1006
Ethanol 70% ≥70% (v/v)
Ethanol

Bitte beachten Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie unterliegt regulatorischen Bestimmungen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.

Formel: C₂H₅OH
Flammpunkt: 22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (Ethanol) (V/V) Min. 69,9 %
Appearance Clear colourless liquid
Relative density 0.880 - 0.890


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR