Hexan (Isomerengemisch) ≥98,5% durch GC, Summer der Enaniomere), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
9309-07EA
688.24
EUR
9309-07
9309-22
9309-R
Hexan (Isomerengemisch) ≥98,5% durch GC, Summer der Enaniomere), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Hexan (Isomerengemisch)
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Siedepunkt: 68…70 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0,663 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: –22 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179311 CAS-Nummer: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | — |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
ACS - Assay (Sum of 5 isomers, total hexanes plus methylcyclopentane) (by GC) | ≥ 98.5 % |
ACS - Color (APHA) | ≤ 10 |
ACS - Residue after Evaporation | ≤ 0.001 % |
ACS - Water-Soluble Titrable Acid, meq/g | ≤ 0.0003 |
ACS - Sulfur Compounds (as S) | ≤ 0.005 % |
ACS - Thiophene | Passes Test |
Product Information (not specifications): | 68.7 °C |
Boiling Point (typical)................. 68.7 °C. | 0.663 |
Density (g/mL) at 25 °C (typical)........ 0.663 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...