Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Furocumarin-Mischung
Lieferant: Merck
93102-1ML
93102-1MLEA 983 EUR
93102-1ML
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Furocumarin-Mischung
Standards Organische Standards
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P210 - P280 - P301 + P312 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P312 - P305 + P351 + P338