Dichlormethan ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert, BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Cyclohexen ≥ 50 ppm
Unter Stickstoff abgepackt
9315-03EA
105.15
EUR
9315-03
Dichlormethan ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert, BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Dichlormethan
Methylene Chloride HPLC For use in Liquid Chromatography (HPLC & UHPLC) & Spectrophotometry
Formel:
CH₂Cl₂ Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000881 CAS-Nummer: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
|
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-254 nm | ≤0.01 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm | ≤233 |
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission, For Information Only | |
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission | |
Maximum for Impurities, For Information Only |
|
Assay (by GC, corrected for water, exclusive of preservative) | ≥99.8 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Preservative (cyclohexene) | ≥50 ppm |
Residue after Evaporation | ≤2.0 ppm |
Titrable Acid (µeq/g) | ≤0.3 |
Water (by KF, coulometric) | ≤0.02 % |