Carbonate ionophore VII, Selectophore™, Funktion getestet Ionophor, Supelco®
Lieferant: Merck
93206-50MG
93206-50MGEA 462 EUR
93206-50MG
Carbonate ionophore VII, Selectophore™, Funktion getestet Ionophor, Supelco®
Carbonate ionophore VII
Formel: C₅₈H₇₉F₆NO₇
CAS-Nummer: 222310-82-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9de381e179cc0bb250db857e3521cd0a091d0339&vid=6ffda7927e8ea5357721001a326f0c80ceffbf66&prid=web&clid=SAPDAM