Dichlormethan ≥99,5% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
9324-REA 0 EUR
9324-R
Dichlormethan ≥99,5% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dichlormethan
Lot analysis on label.
Formel: CH₂Cl₂
Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.5 %
Assay (CH₂Cl₂) (by GC, corrected for water) ≥ 99.5 %
Color (APHA) ≤ 10
Residue after Evaporation ≤ 0.0020 %
Titrable Acid (µeq/g) ≤ 0.3
Free Halogens Passes Test
Water (by KF, coulometric) ≤ 0.02 %
Product Information (not specifications):
Appearance (Clear, colorless liquid) 39.5 °C
Boiling Point (typical)................. 39.5 °C. 1.318
Density (g/mL) at 25 °C (typical)........ 1.318
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs