Tris(2-ethylhexyl)phosphat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: ortho-Phosphorsäuretri(2-ethylhexyl)ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
93299-25ML
93299-25MLEA 276 EUR
93299-25ML
Tris(2-ethylhexyl)phosphat, Supelco®
Tris(2-ethylhexyl)phosphat
Formel: C₂₄H₅₁O₄P
Molecular Weight: 434,64 g/mol
MDL: MFCD00009491
CAS-Nummer: 78-42-2
EINECS: 201-116-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1d728cd378a5a163bc24406de23bd35f1d59867&vid=89fca17d7f69e1f6f5623eb7813a67039b763f13&prid=web&clid=SAPDAM