N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

Synonyme: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone

9345.4000GLEA 690.8 EUR
9345.4000GL
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel: C₅H₉NO
Molecular Weight: 99,13 g/mol
Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003193
CAS-Nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay min. 99.5 %
Color (APHA) max. 20
Free Amines (as CH3NH2) max. 0.01 %
Water (H2O) max. 200 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR