N-(Propionyloxy)succinimide ≥95% (durch HPLC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die LC-MS, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-(1-Oxopropoxy)-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl-propanoate, Propanoic acid-NHS ester, Succinimidyl propionate, Propionyl-Osu

93535-1G
93535-1GEA 255 EUR
93535-1G
N-(Propionyloxy)succinimide ≥95% (durch HPLC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die LC-MS, Supelco®
N-(Propionyloxy)succinimide
Formel: C₇H₉NO₄
Molecular Weight: 171,15 g/mol
Schmelzpunkt: 44,..48 °C
MDL: MFCD03427483
CAS-Nummer: 30364-55-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance (Color) White to Faint Beige
Appearance (Form) Powder or Crystals
Purity (HPLC Area %) ≥ 95 %
Infrared Spectrum Conforms to Structure

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR