Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Bromopropylat
Lieferant: Merck
93744-50MG
93744-50MGEA
68.6
EUR
93744-50MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Bromopropylat
Standards
Organische Standards
Das zertifizierte Referenzmaterial (CRM) ist zur Verwendung als Kalibriermittel für Chromatographie und andere Analyseverfahren vorgesehen. Bromopropylate CRM kann auch für Folgendes verwendet werden:
- Aufklärung der Hemmung der Acetylcholinesterase-Aktivität im Plasma und Gehirn von Wistar-Ratten durch eine Mischung aus 5 Pestiziden: Chlorpyrifos, Alphacypermetrin, Brompropylat, Carbendazim und Mancozeb
- Untersuchung der Abbauprozesse von Brompropylat, Coumaphos, Chlordimeform, Cymiazol, Flumethrin und Fluvalinat in wässrigen Medien mittels HPLC
- Entwicklung einer Flüssigphasen-Mikroextraktionsmethode unter Verwendung eines tief eutektischen Lösungsmittels zur Extraktion und Vorkonzentration von Diazinon-, Metalaxyl-, Brompropylat-, Oxadiazon- und Fenazaquin-Pestiziden aus Proben wie Trauben- und Sauerkirschsaft, frischen Rüben, Gurken, Kartoffeln und Tomaten, gefolgt von einer Gaschromatographie-Flammenionisationsdetektion
- Entwicklung einer Methode zur Bestimmung mehrerer Rückstände von Azinphosmethyl, Brompropylat, Chlorpyrifos, Dimethoat, Parathionmethyl und Phosalone in Aprikosen und Pfirsichen unter Verwendung der Ionenfallentechnologie mit negativer chemischer Ionisation
- Gleichzeitige Bestimmung von Amitraz-, Brompropylat-, Coumaphos-, Cymiazol- und Fluvalinatrückständen in Honig durch Festphasenextraktion und GC-MS
Bitte beachten P273 - P391 - P501