Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Chlormequatchlorid
Lieferant: Merck
93757-50MG
93757-50MGEA
85.6
EUR
93757-50MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Chlormequatchlorid
Standards
Organische Standards
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P264 - P270 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 + P312 - P361 + P364