Pyridin, niedriger Wassergehalt ≥99,0% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

Synonyme: Azabenzene, Azine

Unter Stickstoff abgepackt

9393-02EA 497.2 EUR
9393-02
Pyridin, niedriger Wassergehalt ≥99,0% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Pyridine
Formel: C₅H₅N
Molecular Weight: 79,1 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011732
CAS-Nummer: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥ 99.0 %
Assay (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Ammonia (as NH₃) ≤0.002 %
Color (APHA) ≤10
Reducing Substances Passes Test
Residue after Evaporation ≤5 ppm
Solubility in H₂O Passes Test
Sulfate (SO₄) ≤0.001 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400 nm ≤0.005
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 375 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 340 nm ≤0.10
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 330 nm ≤1.00
Water (by KF, volumetric) ≤0.01 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤5 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR